Learn More
Puromicina Dihidrocloruro, TRC
Código de producto. 30428462
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30428462 25 mg 25 miligramos
30411561 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30428462 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP84032025MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-58-2
Fórmula molecular C22 H29 N7 O5 . 2 Cl H
Peso molecular (g/mol) 544.43
Sinónimo 3'-[[(2S)-2-amino-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxopropyl]amino]-3'-deoxy-N,N-dimethyl-adenosine hydrochloride (1:2), Puromycin dihydrochloride, Stylomycin dihydrochloride
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(dimetilamino)purina-9-il]-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolán-3-il]-3-(4-metoxifenil)propanamida; Dihidrocloruro
SMILES Cl.Cl.COc1ccc(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)n3cnc4c(ncnc34)N(C)C)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Puromycin hydrochloride
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C22H29N7O5.2ClH/c1-28(2)19-17-20(25-10-24-19)29(11-26-17)22-18(31)16(15(9-30)34-22)27-21(32)14(23)8-12-4-6-13(33-3)7-5-12;;/h4-7,10-11,14-16,18,22,30-31H,8-9,23H2,1-3H3,(H,27,32);2*1H/t14-,15+,16+,18+,22+;;/m0../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 543.1764