Learn More
R&D Systems™ Puromycin dihydrochloride
Código de producto. 18762604
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18762604 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 18762604 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4089/50
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    156.77€
    140.70€ / 50 miligramos
    Ahorro 16.07€
    10% Descuento
 Artículo restringido
En stock
A Tocris product, part of R&D Systems. Protein synthesis inhibitor
Puromycin dihydrochloride is a protein synthesis inhibitor; leads to the premature release of polypeptide chains as polypeptidyl purine derivatives. Analog of the 3' end of aminoacyl-tRNA. Aminonucleoside antibiotic. Inhibits translation in both in vitro and in vivo systems. Also inhibits the transport of proteins into the mitochondria in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Puromycin dihydrochloride
CAS 58-58-2
Cantidad 50 mg
Línea de productos Tocris
Fórmula molecular C22H31Cl2N7O5
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.43
Tipo de producto Puromycin Dihydrochloride
Pureza >98%
Peso molecular 544.43