Learn More
TOKU-E™ Puromycin Dihydrochloride ReadyMade™ Solution
Código de producto. 30044028
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
20 mL
5 x 1 mL
10 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
10 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30044028 5 x 1 mL 5 ml
30044025 10 x 1 mL 10 ml
30044013 20 mL 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30044028 Proveedor TOKU-E™ N.º de proveedor P0255x1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Puromycin Dihydrochloride ReadyMade™ Solution is provided as a sterile-filtered solution of Puromycin Dihydrochloride in 20 mM HEPES buffer.
  • CAS Number: 58-58-2
  • Molecular Formula: C22H29N7O5 · 2HCl
  • Molecular Weight: 544.43 g/mol
  • Storage Conditions: -20°C
  • Form: Liquid
  • Source: Streptomyces alboniger
  • Spectrum: Puromycin dihydrochloride is active against both prokaryotic and eukaryotic cells
  • Mechanism of Action: During translation, Puromycin enters the ribosomal 'A' site and disrupts peptide transfer. As a result, the ribosome stops and the peptide chain is terminated leading to a nonfunctional protein
Especificaciones
CAS 58-58-2
Certificaciones/conformidad Purity >98.0%
Nombre del producto químico o material Puromycin Dihydrochloride
Color Colorless to light yellow
Contenido y almacenamiento -20°C
Descripción Puromycin Dihydrochloride ReadyMade™ Solution 10 mg/mL in HEPES buffer
Concentración 9.7 to 10.3 mg/mL
Formulario Clear, colorless to slight yellow solution
Tipo de producto Antibiotic
Esterilidad Estéril
Sterilization Method Sterile-filtered
Con aditivos HEPES
Sin aditivos None
Formulación Liquid in HEPES Buffer (pH 6.2 to 6.8)
Para utilizar con (aplicación) Eukaryotic Cell Culture Applications
pH 6.2 to 6.8
Línea de productos ReadyMade™ Solutions
Grado de pureza o calidad >98%
Cantidad 5 x 1 mL
Condiciones de envío Dry Ice
Fuente Streptomyces alboniger
Especie Bacteria