Learn More
Puromycin dihydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16488718
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16488718 10 mg 10 miligramos
16444627 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16488718 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYB1743A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
MedChemExpress Puromycin dihydrochloride (CL13900 dihydrochloride), an aminonucleoside antibiotic, inhibits protein synthesis.
Puromycin dihydrochloride (CL13900 dihydrochloride), an aminonucleoside antibiotic, inhibits protein synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Puromycin dihydrochloride
Forma física Solid
CAS 58-58-2
Color Blanco
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H31Cl2N7O5
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo CL13900 dihydrochloride
Información de solubilidad H2O : 50 mg/mL (91.84 mM; Need ultrasonic and warming) ∣DMSO : 50 mg/mL (91.84 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 5 mg/mL (9.18 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES OC[C@@H]1[C@@H](NC([C@@H](N)CC2=CC=C(OC)C=C2)=O)[C@H]([C@H](N3C=NC4=C3N=CN=C4N(C)C)O1)O.[H]Cl.[H]Cl
Peso molecular (g/mol) 544.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.43
Porcentaje de pureza 98.0%