Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrato de diclorhidrato de puromicina, 99 %
Código de producto. 10781691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
250 mg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
250 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10781691 10 mg Frasco de vidrio 10 miligramos
10592734 50 mg Frasco de vidrio 50 miligramos
11946911 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10781691 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 227420100
Solicitar formato a granel o personalizado
El hidrato de diclorhidrato de puromicina, n.º de CAS 58-58-2, es un aminoglucósido con actividad antibiótica, antineoplásica y antiprotozoaria.Este compuesto también tiene la capacidad de inhibir la síntesis de proteínas.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Información general
• El hidrato de diclorhidrato de puromicina es la forma de sal clorhidrato de la puromicina y es un aminoglucósido con actividad antibiótica aislado del «Streptomyces alboniger»
• El hidrato de diclorhidrato de puromicina es un inhibidor de la síntesis de proteínas que provoca la terminación prematura de la cadena al actuar como un análogo de los extremos 3’-terminal del aminoacil-ARNt, inhibiendo la síntesis de proteínas
Aplicaciones
• Este compuesto presenta actividades antimicrobianas, antiprotozoarias, antitripanosómicas y antineoplásicas, y también se utiliza como antibiótico en cultivos celulares
• También revela una actividad antitumoral en estudios sobre células de cáncer cerebral
• Este compuesto se ha utilizado para estudiar los mecanismos de regulación transcripcional que controlan la expresión secuencial y coordinada de los genes durante la diferenciación celular
• Muestra actividad contra los microorganismos grampositivos y una menor actividad contra los bacilos acidorresistentes y los microorganismos gramnegativos.La puromicina puede impedir el crecimiento de bacterias, protozoos, algas y células de mamíferos en estudios «in vitro».
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-58-2
Fórmula molecular C22H31Cl2N7O5
Peso molecular (g/mol) 544.43
Número MDL MFCD00150080
Clave InChI MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
Sinónimo puromycin dihydrochloride
PubChem CID 131632508
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimetilamino)purina-9-il]-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolano-3-il]-3-(4-metoxifenil)propanamida;diclorhidrato
SMILES Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Puromycin dihydrochloride hydrate
Punto de fusión 168.0°C to 178.0°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 mg
Beilstein 26,IV,3704
Índice Merck 15,8054
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: less soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.44
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • Puromycin dihydrochloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.