Learn More
Dihidrocloruro de puromicina, Fisher BioReagents™
Código de producto. 10054207
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 MG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10054207 100 mg 100 MG
1 options
Código de producto. 10054207 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP2956100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
Inhibe la síntesis de proteínas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Puromycin Dihydrochloride
Tipo Dihidrocloruro de puromicina
Forma física Sólido
CAS 58-58-2
Punto de fusión de 168 °C
Fuente Streptomyces alboniger
Envase Vidrio transparente
Agua <12.0
Color Beige
Cantidad 100 mg
Intervalo de porcentaje de ensayo > 98 %
Fórmula molecular C22H31Cl2N7O5
Número MDL MFCD00150080
Índice Merck 15, 8054
Clave InChI MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
SMILES Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimetilamino)purina-9-il]-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolano-3-il]-3-(4-metoxifenil)propanamida;diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 544.43
PubChem CID 131632508
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.44
Porcentaje de pureza 98 % mín
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Puromycin dihydrochloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.