Learn More
Puromicina, diclorhidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Información general
- El hidrato de diclorhidrato de puromicina es la forma de sal clorhidrato de la puromicina y es un aminoglucósido con actividad antibiótica aislado del Streptomyces alboniger
- El hidrato de diclorhidrato de puromicina es un inhibidor de la síntesis de proteínas que provoca la terminación prematura de la cadena al actuar como un análogo de los extremos 3'-terminal del aminoacil-ARNt, inhibiendo la síntesis de proteínas
Aplicaciones
- Este compuesto presenta actividades antimicrobianas, antiprotozoarias, antitripanosómicas y antineoplásicas, y también se utiliza como antibiótico en cultivos celulares
- También revela una actividad antitumoral en estudios sobre células de cáncer cerebral
- Este compuesto se ha utilizado para estudiar los mecanismos de regulación transcripcional que controlan la expresión secuencial y coordinada de los genes durante la diferenciación celular
- Muestra actividad contra los microorganismos grampositivos y una menor actividad contra los bacilos acidorresistentes y los microorganismos gramnegativos.La puromicina puede impedir el crecimiento de bacterias, protozoos, algas y células de mamíferos en estudios in vitro.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Puromycin dihydrochloride |
| Tipo | Puromycin Dihydrochloride |
| Forma física | Polvo |
| Punto de fusión | 168°C to 170°C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 100 mg |
| Beilstein | 3853613 |
| Índice Merck | 14,7943 |
| Información de solubilidad | Soluble in water |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4S,5R)-5-[6-(dimetilamino)purina-9-il]-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolano-3-il]-3-(4-metoxifenil)propanamida;diclorhidrato |
| Show More |
Safety and Handling
- Puromycin dihydrochloride
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- MIXTURE LIST-Contain: (S)-3-[[2-Amino-3-(4-methoxyphenyl)-1-oxo propyl]amino]-3-deoxy-N,N-dimethyladenosine dihydrochlorid