Learn More
Puromicina, diclorhidrato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15483889
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15483889 25 mg 25 miligramos
15493889 100 mg 100 miligramos
15403899 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15483889 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J61278.MB
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    101.59€
    80.65€ / 25 miligramos
    Ahorro 20.94€
    20% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Puromycin dihydrochloride hydrate, CAS # 58-58-2, is an aminoglycoside showing antibiotic, anti-neoplastic, and anti-protozoal activities. This compound also has the ability to inhibit protein synthesis. | CAS: 58-58-2 | C22H31Cl2N7O5 | 544.43 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Información general
• El hidrato de diclorhidrato de puromicina es la forma de sal clorhidrato de la puromicina y es un aminoglucósido con actividad antibiótica aislado del «Streptomyces alboniger»
• El hidrato de diclorhidrato de puromicina es un inhibidor de la síntesis de proteínas que provoca la terminación prematura de la cadena al actuar como un análogo de los extremos 3’-terminal del aminoacil-ARNt, inhibiendo la síntesis de proteínas
Aplicaciones
• Este compuesto presenta actividades antimicrobianas, antiprotozoarias, antitripanosómicas y antineoplásicas, y también se utiliza como antibiótico en cultivos celulares
• También revela una actividad antitumoral en estudios sobre células de cáncer cerebral
• Este compuesto se ha utilizado para estudiar los mecanismos de regulación transcripcional que controlan la expresión secuencial y coordinada de los genes durante la diferenciación celular
• Muestra actividad contra los microorganismos grampositivos y una menor actividad contra los bacilos acidorresistentes y los microorganismos gramnegativos.La puromicina puede impedir el crecimiento de bacterias, protozoos, algas y células de mamíferos en estudios «in vitro».
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-58-2
Fórmula molecular C22H31Cl2N7O5
Peso molecular (g/mol) 544.43
Número MDL MFCD00150080
Clave InChI MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
PubChem CID 131632508
SMILES Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Puromycin dihydrochloride
Tipo Puromycin Dihydrochloride
Forma física Powder
Punto de fusión 168°C to 170°C
Color Blanco
Cantidad 25 mg
Beilstein 3853613
Índice Merck 14,7943
Información de solubilidad Soluble in water
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(dimethylamino)-9H-purin-9-yl]-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl]-3-(4-methoxyphenyl)propanamide dihydrochloride
Formula Weight (peso de la fórmula) 544.44
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Puromycin dihydrochloride
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Puromycin dihydrochloride hydrate