Learn More
Melford Dihidrocloruro de puromicina
Product Code. 30018692
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Unit Size:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
30018692 500 mg 500 miligramos
30018691 100 mg 100 miligramos
30018690 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30018692 Supplier Melford Supplier No. P330200.5
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
El diclorhidrato de puromicina es un potente antibiótico.
El diclorhidrato de puromicina es un potente antibiótico. Es un antibiótico aminonucleósido que imita el extremo 3' del aminoacil-ARNt. Entra en el sitio ribosomal A durante la traducción, provocando la terminación prematura de la cadena e inhibiendo la síntesis de proteínas. La puromicina se incorpora a las cadenas polipeptídicas en crecimiento, lo que conduce a la liberación de péptidos incompletos y no funcionales.
Se utiliza ampliamente como herramienta en biología celular para estudiar la síntesis de proteínas e investigar los procesos de traducción. Su capacidad para terminar la síntesis de proteínas en el ribosoma lo hace valioso para diversas aplicaciones, incluidos los experimentos de pulso-persecución y el análisis de péptidos nacientes. Los genes de resistencia a la puromicina se utilizan a menudo como marcadores seleccionables en ingeniería genética. Las células que expresan el gen de resistencia pueden sobrevivir y proliferar en presencia de puromicina, lo que permite la selección de células transfectadas o transducidas.
El diclorhidrato de puromicina es una herramienta valiosa para investigar la síntesis de proteínas, estudiar los mecanismos de traducción y seleccionar células con modificaciones genéticas específicas.
Specifications
Nombre del producto químico o material Puromycin
CAS 58-58-2
Cantidad 500 mg
Fórmula molecular C22H29N7O5-2 HCl