Learn More
Melford Dihidrocloruro de puromicina
Descripción
El diclorhidrato de puromicina es un potente antibiótico.
Se utiliza ampliamente como herramienta en biología celular para estudiar la síntesis de proteínas e investigar los procesos de traducción. Su capacidad para terminar la síntesis de proteínas en el ribosoma lo hace valioso para diversas aplicaciones, incluidos los experimentos de pulso-persecución y el análisis de péptidos nacientes. Los genes de resistencia a la puromicina se utilizan a menudo como marcadores seleccionables en ingeniería genética. Las células que expresan el gen de resistencia pueden sobrevivir y proliferar en presencia de puromicina, lo que permite la selección de células transfectadas o transducidas.
El diclorhidrato de puromicina es una herramienta valiosa para investigar la síntesis de proteínas, estudiar los mecanismos de traducción y seleccionar células con modificaciones genéticas específicas.Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Puromycin |
| CAS | 58-58-2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula molecular | C22H29N7O5-2 HCl |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.