Learn More
Puromycin aminonucleoside, MedChemExpress
Descripción
Puromycin aminonucleoside (NSC 3056) is the aminonucleoside portion of the antibiotic puromycin, and used in nephrosis animal models. Puromycin aminonucleoside induces apoptosis. Puromycin aminonucleoside is a reversible inhibitor of dipeptidyl peptidase II and cytosol alanyl aminopeptidase.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Puromycin aminonucleoside |
| Forma física | Solid |
| CAS | 58-60-6 |
| Color | Amarillo claro |
| Cantidad | 5 mg |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C12H18N6O3 |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-Kinase/protease |
| Sinónimo | NSC 3056 |
| Información de solubilidad | H2O : 40 mg/mL (135.91 mM; ultrasonic and warming and heat to 50°C) ∣DMSO : 25 mg/mL (84.94 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) |
| Mostrar más |