Learn More
Puromicina, 10 mg/ml en agua destilada, filtrada estéril
Código de producto. 15490717
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15490717 1 mL 1 ml
15480717 5 x 1 mL cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15490717 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J67236.XF
Solicitar formato a granel o personalizado
Puromycin (puromycine, CAS # 58-58-2) is a bacteriostatic antibiotic that acts as an aminoacyl-tRNA analog and disrupts protein synthesis. | CAS: 58-58-2 | C22H31Cl2N7O5 | 544.43 g/mol
Puromycin is also used as a substrate of Mdr-1. It is been widely used in cell culture applications. It also induces apoptosis which was found as parallel apoptosis caused by deprivation of neuronal growth factor (NGF) in developing chick sympathetic neurons; however, this apoptotic activity can be inhibited by several transcriptional inhibitors such as: actinomycin D and α-amanitin (sc-202440) which has lead researchers to hypothesize that apoptosis is triggered through the transcription of particular genes. Shown to arrest cells in G2/M phase. Puromycin is an inhibitor of CD13 and DPP7.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La puromicina también se utiliza como sustrato de Mdr-1. Se utiliza ampliamente en aplicaciones de cultivo celular. También induce apoptosis, la cual se encontró como apoptosis paralela causada por la privación del factor de crecimiento nervioso (NGF) en el desarrollo de neuronas simpáticas de polluelos; sin embargo, esta actividad apoptótica puede ser inhibida por varios inhibidores transcripcionales tales como: actinomicina D y α-amanitina (sc-202440), lo que ha llevado a los investigadores a plantear la hipótesis de que la apoptosis se desencadena a través de la transcripción de determinados genes. Se ha demostrado que detiene las células en la fase G2/M. La puromicina es un inhibidor del CD13 y la DPP7.
Solubilidad
Soluble en agua (50 mg/ml a 20 °C).
Notas
Para uso exclusivo en investigación: no diseñado para uso diagnóstico o terapéutico en animales o humanos. La concentración de trabajo óptima de la puromicina varía dependiendo de la línea celular. Por lo general, la concentración de trabajo para el cultivo de células eucariotas es de 1 a 10 µg/ml.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-58-2
Fórmula molecular C22H31Cl2N7O5
Peso molecular (g/mol) 544.43
Número MDL MFCD00150080
Clave InChI MKSVFGKWZLUTTO-MLYJQVMKNA-N
PubChem CID 439530
ChEBI CHEBI:17939
SMILES Cl.Cl.COC1=CC=C(C[C@H](N)C(=O)N[C@@H]2[C@@H](CO)O[C@H]([C@@H]2O)N2C=NC3=C(N=CN=C23)N(C)C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Puromycin dihydrochloride
Tipo Puromycin Dihydrochloride
Forma física Líquido
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 mL
Información de solubilidad Soluble in water (50mg/ml at 20°C).
Nombre IUPAC (2S)-2-Amino-N-[(2S,3S,4R,5R)-5-[6-(dimetilamino)purin-9-il]-4-hidroxi-2-(hidroximetil)oxolan-3-il]-3-(4-metoxifenil)propanamida
compliance-icons
Nombre del producto
  • Puromycin, 10 mg/ml in distilled water
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Puromycin