Learn More
Euro Protection™ Botas de seguridad Purofort™
Código de producto. 15849226
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
cada uno
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
15849226 37 cada uno
15859226 38 cada uno
15869226 39 cada uno
15879226 40 cada uno
15889226 41 cada uno
15899226 42 cada uno
15809236 43 cada uno
15819236 44 cada uno
15829236 45 cada uno
15839236 46 cada uno
15849236 47 cada uno
15859236 48 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Código de producto. 15849226 Proveedor Euro Protection™ N.º de proveedor 9PUSG37
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Las botas de seguridad Euro Protection™ Purofort™ proporcionan una protección flexible y ligera, y aislamiento contra el frío, e incluyen una puntera de acero para su protección.
  • Flexibles y ligeras para usarlas durante todo el día.
  • Aislamiento contra el frío
  • Resistente al desgarro y al desgaste
  • Pala Purofort™
  • Forro de poliamida
  • Plantilla de poliuretano
  • Puntera de acero
  • Suela de acero, resistente a las perforaciones
  • Suela Purofort™
  • Apto para su uso en la industria agrícola
Especificaciones
Color Verde
Para utilizar con (aplicación) Agricultura/ganadería
Material de revestimiento Poliamida
Tamaño 37
Características exclusivas Polyurethane insole, steel, puncture-resistant sole, Purofort™ outsole.
Material de la suela Purofort™
Material del dedo del pie Acero
Peso (métrico) 900 g por bota en talla 9,5
Certificaciones/conformidad (Europa) EN ISO 20345: 2011
Tipo de producto Botas de seguridad