Learn More
Haika Puro Guantes de examen de nitrilo CX335
Descripción
- Presentando Puro CX335: la solución definitiva para sus necesidades de sala limpia
- Estos guantes de nitrilo de un solo uso brindan protección y comodidad excepcionales, lo que le permite trabajar con suprema sensibilidad y destreza.
- Con un diseño sin polvo y no estéril, el Puro CX335 ofrece el más alto nivel de resistencia a perforaciones, lo que garantiza que pueda trabajar con confianza sin riesgo de desgarros o roturas.
- El puño con reborde proporciona un ajuste seguro y evita que los guantes se deslicen, mientras que la clasificación ISO Clase 5 de los guantes garantiza que cumplen con los más altos estándares de limpieza y pureza.
- La clasificación AQL 1.5 de los guantes también garantiza que son de la más alta calidad, cumpliendo o superando los estándares de la industria.
- Estos guantes son perfectos para una amplia gama de aplicaciones, desde productos farmacéuticos y biotecnológicos hasta microelectrónica y semiconductores.
- Si está buscando un guante para sala limpia que ofrezca la mejor combinación de comodidad, protección y sensibilidad, no busque más. Puro CX335
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 5 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 374 |
| Chlorinated | Sí |
| Accelerator Free | No |
| AQL | 1.5 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Parcialmente texturizado |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Mostrar más |