Learn More
Haika Puro Guantes de examen de nitrilo CX335
Código de producto. 17841094
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17841094 XS paquete de 100
17831094 Pequeño paquete de 100
17871094 Medio paquete de 100
17801084 Grande paquete de 100
17851094 XL paquete de 100
17891094 2XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 17841094 Proveedor Haika N.º de proveedor PUR3350
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Puro Los guantes de examen de nitrilo CX335 son guantes médicos de nitrilo para salas blancas, de un solo uso, sin látex y sin polvo, con alta resistencia a las perforaciones. Ofrecen a los profesionales sanitarios una protección de barrera de alto rendimiento, así como una comodidad suprema y sensibilidad táctil.
  • Presentando Puro CX335: la solución definitiva para sus necesidades de sala limpia
  • Estos guantes de nitrilo de un solo uso brindan protección y comodidad excepcionales, lo que le permite trabajar con suprema sensibilidad y destreza.
  • Con un diseño sin polvo y no estéril, el Puro CX335 ofrece el más alto nivel de resistencia a perforaciones, lo que garantiza que pueda trabajar con confianza sin riesgo de desgarros o roturas.
  • El puño con reborde proporciona un ajuste seguro y evita que los guantes se deslicen, mientras que la clasificación ISO Clase 5 de los guantes garantiza que cumplen con los más altos estándares de limpieza y pureza.
  • La clasificación AQL 1.5 de los guantes también garantiza que son de la más alta calidad, cumpliendo o superando los estándares de la industria.
  • Estos guantes son perfectos para una amplia gama de aplicaciones, desde productos farmacéuticos y biotecnológicos hasta microelectrónica y semiconductores.
  • Si está buscando un guante para sala limpia que ofrezca la mejor combinación de comodidad, protección y sensibilidad, no busque más. Puro CX335 
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 5
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 374
Chlorinated Sí
Accelerator Free No
AQL 1.5
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
En polvo sin polvo
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 5 mil
Grosor (métrico) 0.12 mm
Tipo de empaquetado Caja
Serie Puro CX335
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30 cm