Learn More
Purmorfamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Purmorphamine |
| CAS | 483367-10-8 |
| Fórmula molecular | C31 H32 N6 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C31H32N6O2/c1-2-9-25(10-3-1)37-21-32-28-29(33-23-13-15-24(16-14-23)36-17-19-38-20-18-36)34-31(35-30(28)37)39-27-12-6-8-22-7-4-5-11-26(22)27/h4-8,11-16,21,25H,1-3,9-10,17-20H2,(H,33,34,35) |
| SMILES | C1CCC(CC1)n2cnc3c(Nc4ccc(cc4)N5CCOCC5)nc(Oc6cccc7ccccc67)nc23 |
| Nombre IUPAC | 9-ciclohexil-N-(4-morfolin-4-ilfenil)-2-naftalen-1-iloxipurin-6-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 520.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 520.2587 |