Learn More
Purmorphamine, MedChemExpress
Código de producto. 16466318
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16466318 10 mg 10 miligramos
16422437 50 mg 50 miligramos
16418907 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16466318 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15108
MedChemExpress Purmorphamine is a smoothened/Smo receptor agonist with an EC50 of 1 μM.
Purmorphamine is a smoothened/Smo receptor agonist with an EC50 of 1 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Purmorphamine
CAS 483367-10-8
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H32N6O2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (64.02 mM; Need ultrasonic)
SMILES N1(C2=CC=C(NC3=NC(OC4=CC=CC5=C4C=CC=C5)=NC6=C3N=CN6C7CCCCC7)C=C2)CCOCC1
Peso molecular (g/mol) 520.62
Formula Weight (peso de la fórmula) 520.62
Porcentaje de pureza 99.2%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease