Learn More
Purina, TRC
Código de producto. 30409532
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409532 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30409532 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP840288500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Purine
CAS 120-73-0
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C5H4N4
Cantidad 500 mg
Sinónimo 3,5,7-Triazaindole, 3H-Imidazo[4,5-d]pyrimidine, 6H-Imidazo[4,5-d]pyrimidine, 7H-Purine, Isopurine, NSC 753, β-Purine
Fórmula InChI InChI=1S/C5H4N4/c1-4-5(8-2-6-1)9-3-7-4/h1-3H,(H,6,7,8,9)
SMILES C1=C2C(=NC=N1)NC=N2
Nombre IUPAC 7H-purina
Peso molecular (g/mol) 120.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0436
Porcentaje de pureza >95