Learn More
Purina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Purine |
| CAS | 120-73-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C5H4N4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3,5,7-Triazaindole, 3H-Imidazo[4,5-d]pyrimidine, 6H-Imidazo[4,5-d]pyrimidine, 7H-Purine, Isopurine, NSC 753, β-Purine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H4N4/c1-4-5(8-2-6-1)9-3-7-4/h1-3H,(H,6,7,8,9) |
| SMILES | C1=C2C(=NC=N1)NC=N2 |
| Nombre IUPAC | 7H-purina |
| Peso molecular (g/mol) | 120.11 |
| Mostrar más |