Learn More
Abcam Kit de ensayos de actividad de la purina nucleósido fosforilasa (fluorométrico)
Código de producto. 32120919 Tienda Abcam Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 pruebas
Tamaño de la unidad:
100 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32120919 100 pruebas 100 tests
1 options
Código de producto. 32120919 Proveedor Abcam N.º de proveedor ab204706100Test
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-11-2026
Medir la actividad de la fosforilasa de nucleósido en extractos celulares/tisulares con kit de ensayo de actividad fosforilasa de nucleósidos purinos AB204706. Sensibilidad = 0,005 μU. Citado en 1 publicación. Úsalo con lector de microplacas.
Medir la actividad de la fosforilasa de nucleósido en extractos celulares/tisulares con kit de ensayo de actividad fosforilasa de nucleósidos purinos AB204706. Sensibilidad = 0,005 μU. Citado en 1 publicación. Úsalo con lector de microplacas.
El producto está sujeto a lo siguiente: Abcam Declaración de Uso Restringido
Specifications
Cantidad 100 pruebas