Learn More
Purina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10666142 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10666142 1 g Frasco de vidrio 1 g
10360904 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10666142 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 131670010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 120-73-0 | C5H4N4 | 120.115 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-73-0
Número MDL MFCD00079221
Clave InChI KDCGOANMDULRCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo purine, 9h-purine, 1h-purine, isopurine, beta-purine, 7h-imidazo 4,5-d pyrimidine, imidazo 4,5-d pyrimidine, 3,5,7-triazaindole, 9h-purine van, 3h-purine
PubChem CID 1044
ChEBI CHEBI:17258
Nombre IUPAC 7H-purina
SMILES C1=C2C(=NC=N1)N=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Purine
Punto de fusión 214°C to 217°C
Color Blanco a beige
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C5H4N4
Cantidad 1 g
Beilstein 26, 354
Índice Merck 15, 8052
Información de solubilidad Solubility in water: 400g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,toluene,acetone,hot ethylacet
Peso molecular (g/mol) 120.11
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.11
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo cristalino o cristales