Learn More
Purina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453669
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15453669 1 g 1 g
15463669 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15453669 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60999.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 120-73-0 | Molecular Formula: C5H4N4 | Molecular Weight: 120.115 g/mol
Purine is a nucleotide base for proteomics research. It is also a significant component of many biomolecules such as adenine triphosphate, guanine triphosphate, cyclic adenosine monophosphate, nicotinamide adenine dinucleotide and coenzyme. Further, it is useful in medicinal chemistry as a building block.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La purina es una base de nucleótidos para la investigación proteómica. También es un componente significativo de muchas biomoléculas como el trifosfato de adenina, el trifosfato de guanina, el monofosfato de adenosina cíclico, el dinucleótido de adenina y nicotinamida, y la coenzima. Además, es útil en química medicinal como compuesto básico.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 120-73-0
Fórmula molecular C5H4N4
Peso molecular (g/mol) 120.115
Número MDL MFCD00079221
Clave InChI KDCGOANMDULRCW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo purine, 9h-purine, 1h-purine, isopurine, beta-purine, 7h-imidazo 4,5-d pyrimidine, imidazo 4,5-d pyrimidine, 3,5,7-triazaindole, 9h-purine van, 3h-purine
PubChem CID 1044
ChEBI CHEBI:17258
Nombre IUPAC 7H-purina
SMILES C1=C2C(=NC=N1)N=CN2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Purine
Punto de fusión 215°C to 217°C
Color Blanco
Cantidad 1 g
Beilstein 3200
Índice Merck 14,7942
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.11
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystals