Learn More
Thermo Scientific™ Agua purificada para microbiología
Descripción
Realice la dilución de muestras para un examen microbiano o garantice la esterilidad de los dispositivos y equipos con el agua purificada Thermo Scientific™ Oxoid™. Los frascos incluyen tapón de rosca para facilitar el uso.
Use Purified Water as a diluting and rinsing fluid.
Not all products are available for sale in all territories. Please inquire.
Remel™ and Oxoid™ products are now part of the Thermo Scientific brand.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Colorless, Clear |
| Contenido y almacenamiento | 2°C to 25°C |
| Formato | Plastic universal bottle |
| Origen de fabricación | United Kingdom |
| Peso de llenado | De 10,01 a 0,3 g |
| Tipo de empaquetado | 24 frascos universales de plástico con tapones de rosca en una caja |
| Cantidad | 24/Pk. |