Learn More
Lauda™ Destilador Puridest PD 8 R con enchufe europeo
Código de producto. 16657505
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
400 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
16657505 400 V cada uno
1 options
Código de producto. 16657505 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L003015
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Destilador para destilación individual (totalmente automático) con depósito de almacenamiento, adecuado tanto para montaje de sobremesa como en pared
  • El depósito de almacenamiento de destilado acepta el doble de la capacidad horaria del destilador.
  • Extracción del destilado a través del grifo de drenaje con posición continua y táctil
  • Condensador (bobina de refrigeración) dentro del depósito de almacenamiento, fácilmente intercambiable
  • Válvula de solenoide para controlar el suministro de agua
  • Consumo económico de energía mediante la destilación del agua caliente de refrigeración
  • Ahorro de agua mediante corte automático de agua
  • Se evitará el consumo innecesario de agua.
  • Evaporador fácilmente accesible para la limpieza
  • Desgasificación de CO2 a través de la salida del condensador
  • Vigilancia electrónica de la contaminación del destilador con tope de destilación e instrucción de limpieza visual
  • Recarga automática del depósito de almacenamiento tras la extracción del destilado, controlada por detección electrónica de nivel
  • Desconexión termostática por nivel bajo de agua
  • Resistencia, evaporador, depósito de almacenamiento y condensador de acero inoxidable
  • Carcasa de acero galvanizado en láminas, con revestimiento de polvo
  • Carcasa de doble pared
  • Características técnicas:
    • Fase de conductividad 1: 25 °C, 2,3 μS/cm
    • Producción: 8 l/min
    • Volumen del tanque: 16 l
    • Potencia máx. del calentador: 6 kW
    • Consumo máx. de energía: 6 kW
    • Caudal de agua de refrigeración: 1,2 l/min
    • Presión máxima del agua de refrigeración: 7 bar
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 780 x 410 x 540 mm
    • Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 40 °C
    • Fuente de alimentación: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe (IEC 60309, 5 polos, CEE, rojo, 16 A)
  • Especificaciones
    Conductividad A 25 °C 2,3 μS/cm
    Tensión 400 V