Learn More
Lauda™ Destilador Puridest PD 8 R con enchufe europeo y suministro de agua independiente
Descripción
- El depósito de almacenamiento de destilado acepta el doble de la capacidad horaria del destilador.
- Extracción del destilado a través del grifo de drenaje con posición continua y táctil
- Condensador (bobina de refrigeración) dentro del depósito de almacenamiento, fácilmente intercambiable
- Válvula de solenoide para controlar el suministro de agua
- Consumo económico de energía mediante la destilación del agua caliente de refrigeración
- Ahorro de agua mediante corte automático de agua
- Evita el consumo innecesario de agua.
- Evaporador fácilmente accesible para la limpieza
- Desgasificación de CO2 a través de la salida del condensador
- Vigilancia electrónica de la contaminación del destilador con tope de destilación e instrucción de limpieza visual
- Recarga automática del depósito de almacenamiento tras la extracción del destilado, controlada por detección electrónica de nivel
- Desconexión termostática por nivel bajo de agua
- Resistencia, evaporador, depósito de almacenamiento y condensador de acero inoxidable
- Carcasa de acero galvanizado en láminas, con revestimiento de polvo
- Carcasa de doble pared
- Con suministro de agua independiente, para alimentar el evaporador con agua pretratada
- Conector para manguera de 1,27 cm (0,5 pulg)
- Fase de conductividad 1: 25 °C, 2,3 μS/cm
- Producción: 6,8 l/min
- Volumen del tanque: 16 l
- Potencia máx. del calentador: 6 kW
- Consumo máx. de energía: 6 kW
- Caudal de agua de refrigeración: 1,2 l/min
- Presión máxima del agua de refrigeración: 7 bar
- Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 780 x 410 x 540 mm
- Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 40 °C
- Fuente de alimentación: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
- Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe (IEC 60309, 5 polos, CEE, rojo, 16 A)
Especificaciones
Especificaciones
| Conductividad | A 25 °C 2,3 μS/cm |
| Tensión | 400 V |