Learn More
Lauda™ Destilador Puridest PD 8 D con enchufe europeo y suministro de agua independiente
Código de producto. 16617535
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
400 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
16617535 400 V cada uno
1 options
Código de producto. 16617535 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L003262
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-02-2027
Destilador (totalmente automático) para destilación doble, adecuado tanto para montaje de sobremesa como en pared
  • Interruptor de alimentación con lámpara piloto para el control de ambas fases de destilación en la parte delantera de la unidad
  • Válvula fabricada con vidrio de borosilicato 3.3 con émbolo de PTFE para destilado individual
  • Salida con protector contra polvo fabricado con vidrio de borosilicato 3.3 para destilado doble
  • Condensador (bobina de refrigeración) de primera fase de acero inoxidable
  • Condensador (bobina de refrigeración) de segunda fase, incluido el deflector, fabricado con vidrio de borosilicato 3.3/DURAN™
  • Válvula de solenoide para controlar el suministro de agua
  • Ahorro de agua mediante corte automático de agua
  • Evita el consumo innecesario de agua.
  • Evaporador fácilmente accesible para la limpieza
  • Desgasificación de CO2 a través de la salida del condensador
  • Vigilancia electrónica de la contaminación del
  • destilador con tope de destilación e instrucción de limpieza visual
  • Control electrónico de nivel durante todo el proceso de destilación
  • Desconexión por nivel bajo de agua de doble acción a través de un interruptor flotante y un interruptor termostático de seguridad
  • Resistencia y evaporador de acero inoxidable
  • Carcasa de acero galvanizado en láminas, con revestimiento de polvo
  • Carcasa de doble pared
  • Las opciones incluyen:
    • Con suministro de agua independiente, para alimentar el evaporador con agua pretratada
    • Conector para manguera de 1,27 cm (0,5 pulg)
  • Características técnicas:
    • Fase de conductividad 1: 25 °C, 2,2 μS/cm
    • Fase de conductividad 2: 25 °C, 1,6 μS/cm
    • Producción: 6,8 l/min
    • Potencia máx. del calentador: 11,5 kW
    • Consumo máx. de energía: 11,5 kW
    • Caudal de agua de refrigeración: 3,3 l/min
    • Presión máxima del agua de refrigeración: 7 bar
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 700 x 390 x 700 mm
    • Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 40 °C
    • Fuente de alimentación: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación sin enchufe (AWG)
  • Especificaciones
    Conductividad A 25 °C 1,6 μS/cm
    Tensión 400 V