Learn More
Lauda™ Destilador Puridest PD 8 D con enchufe europeo
Código de producto. 16617525
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
400 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
16617525 400 V cada uno
1 options
Código de producto. 16617525 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L003248
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Destilador (totalmente automático) para destilación doble, adecuado tanto para montaje de sobremesa como en pared
  • Componentes y materiales:
    • Interruptor de alimentación con lámpara piloto para el control de ambas fases de destilación en la parte delantera de la unidad
    • Válvula fabricada con vidrio de borosilicato 3.3 con émbolo de PTFE para destilado individual
    • Salida con protector contra polvo fabricado con vidrio de borosilicato 3.3 para destilado doble
    • Condensador (bobina de refrigeración) de primera fase de acero inoxidable
    • Condensador (bobina de refrigeración) de segunda fase, incluido el deflector, fabricado con vidrio de borosilicato 3.3 DURAN™
    • Válvula de solenoide para controlar el suministro de agua
    • Resistencia y evaporador de acero inoxidable
    • Carcasa de acero galvanizado en láminas, con revestimiento de polvo
    • Carcasa de doble pared
  • Características:
    • Consumo económico de energía mediante la destilación del agua caliente de refrigeración
    • Ahorro de agua mediante corte automático de agua
    • Evaporador fácilmente accesible para la limpieza
    • Desgasificación de CO2 a través de la salida del condensador
    • Vigilancia electrónica de la contaminación del destilador con tope de destilación e instrucción de limpieza visual
    • Control electrónico de nivel durante todo el proceso de destilación
    • Desconexión por nivel bajo de agua de doble acción a través de un interruptor flotante y un interruptor termostático de seguridad
  • Características técnicas:
    • Fase de conductividad 1: 25 °C, 2,2 μS/cm
    • Fase de conductividad 2: 25 °C, 1,6 μS/cm
    • Producción: 8 l/min
    • Potencia máx. del calentador: 11,5 kW
    • Consumo máx. de energía: 11,5 kW
    • Caudal de agua de refrigeración: 3,3 l/min
    • Presión máxima del agua de refrigeración: 7 bar
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 700 x 390 x 700 mm
    • Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 40 °C
    • Fuente de alimentación: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación sin enchufe (AWG)
Especificaciones
Conductividad A 25 °C 1,6 μS/cm
Incluye Cable sin conector, interruptor de nivel externo
Tensión 400 V