Learn More
Lauda™ Destilador Puridest PD 4 con enchufe CEE7/7
Código de producto. 16627505
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
16627505 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16627505 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L003012
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Destilador para destilación individual, adecuado para montaje de sobremesa
  • Extracción del destilado a través de la salida del condensador
  • Consumo económico de energía mediante la destilación del agua caliente de refrigeración
  • Evaporador fácilmente accesible para la limpieza
  • Desgasificación de CO2 a través de la salida del condensador
  • Desconexión termostática por nivel bajo de agua
  • Control manual del agua de refrigeración a través de la temperatura de salida
  • Resistencia, evaporador y condensador de acero inoxidable
  • Carcasa de acero galvanizado en láminas, con revestimiento de polvo
  • Características técnicas:
    • Fase de conductividad 1: 25 °C, 2,3 μS/cm
    • Producción: 4 l/min
    • Potencia máx. del calentador: 3 kW
    • Consumo máx. de energía: 3 kW
    • Caudal de agua de refrigeración: 0,67 l/min
    • Presión máxima del agua de refrigeración: 2 bar
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 280 x 250 x 490 mm
    • Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 40 °C
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
  • Especificaciones
    Conductividad A 25 °C 2,3 μS/cm
    Tensión 230 V