Learn More
Lauda™ Destilador Puridest PD 4 R con enchufe CEE7/7 y suministro de agua independiente
Código de producto. 16637525
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
16637525 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16637525 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L003254
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Destilador para destilación individual (totalmente automático) con depósito de almacenamiento, adecuado tanto para montaje de sobremesa como en pared
  • El depósito de almacenamiento de destilado acepta el doble de la capacidad horaria del destilador.
  • Extracción del destilado a través del grifo de drenaje con posición continua y táctil
  • Condensador (bobina de refrigeración) dentro del depósito de almacenamiento, fácilmente intercambiable
  • Válvula de solenoide para controlar el suministro de agua
  • Consumo económico de energía mediante la destilación del agua caliente de refrigeración
  • Ahorro de agua mediante corte automático de agua
  • Se evitará el consumo innecesario de agua.
  • Evaporador fácilmente accesible para la limpieza
  • Desgasificación de CO2 a través de la salida del condensador
  • Vigilancia electrónica de la contaminación del destilador con tope de destilación e instrucción de limpieza visual
  • Recarga automática del depósito de almacenamiento tras la extracción del destilado, controlada por detección electrónica de nivel
  • Desconexión termostática por nivel bajo de agua
  • Resistencia, evaporador, depósito de almacenamiento y condensador de acero inoxidable
  • Carcasa de acero galvanizado en láminas, con revestimiento de polvo
  • Carcasa de doble pared
  • Las opciones incluyen:
    • Con suministro de agua independiente, para alimentar el evaporador con agua pretratada
    • Conector para manguera de 1,27 cm (0,5 pulg)
  • Características técnicas:
    • Fase de conductividad 1: 25 °C, 2,3 μS/cm
    • Producción: 3,4 l/min
    • Volumen del tanque: 8 l
    • Potencia máx. del calentador: 3 kW
    • Consumo máx. de energía: 3 kW
    • Caudal de agua de refrigeración: 0,8 l/min
    • Presión máxima del agua de refrigeración: 7 bar
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 620 x 330 x 460 mm
    • Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 40 °C
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
  • Especificaciones
    Conductividad A 25 °C 2,3 μS/cm
    Tensión 230 V