Learn More
Lauda™ Destilador Puridest PD 4 G con enchufe CEE7/7 y suministro de agua independiente
Código de producto. 16677525
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión Tamaño de la unidad
16677525 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16677525 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L003258
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Destilador de vidrio para destilación individual (totalmente automático), adecuado tanto para montaje de sobremesa como en pared
  • Extracción del destilado a través de la conexión de la manguera en el lado derecho
  • Evaporadores, condensadores y protecciones contra desbordamiento fabricados con vidrio de borosilicato 3.3/DURAN™
  • Condensadores con protector contra goteo
  • Esterilización de condensadores por vapor
  • Válvula de solenoide para controlar el suministro de agua
  • Ahorro de agua mediante corte automático de agua
  • Evita el consumo innecesario de agua.
  • Proceso de destilación visible debido a una pantalla frontal irrompible y fácilmente extraíble que no se empaña
  • Desgasificación de CO2 a través de la salida del condensador
  • Control electrónico de nivel durante todo el proceso de destilación
  • El control del nivel de agua de la caldera desconecta automáticamente la alimentación en caso de escasez de agua.
  • El detector electrónico de impurezas permite enjuagar y limpiar el evaporador mediante el cambio automático del agua.
  • Elementos calefactores con revestimiento de cuarzo
  • Carcasa de acero galvanizado en láminas, con revestimiento de polvo
  • Las opciones incluyen:
    • Con suministro de agua independiente, para alimentar el evaporador con agua pretratada
    • Conector para manguera de 1,27 cm (0,5 pulg)
  • Características técnicas:
    • Fase de conductividad 1: 25 °C, 2,2 μS/cm
    • Producción: 3,4 l/min
    • Potencia máx. del calentador: 3 kW
    • Consumo máx. de energía: 3 kW
    • Caudal de agua de refrigeración: 1,2 l/min
    • Presión máxima del agua de refrigeración: 7 bar
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 650 x 200 x 390 mm
    • Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 40 °C
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
  • Especificaciones
    Conductividad A 25 °C 2,2 μS/cm
    Tensión 230 V