Learn More
Lauda™ Destilador Puridest PD 4 G con enchufe CEE7/7
Código de producto. 16687515
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Interruptor de nivel externo
Sin interruptor de nivel externo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
16687515 Interruptor de nivel externo cada uno
16687505 Sin interruptor de nivel externo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16687515 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L003245
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Destilador de vidrio para destilación individual (totalmente automático), adecuado tanto para montaje de sobremesa como en pared
  • Componentes y materiales:
    • Extracción del destilado a través de la conexión de la manguera en el lado derecho
    • Evaporadores, condensadores y protecciones contra desbordamiento fabricados con vidrio de borosilicato 3.3 DURAN™
    • Condensadores con protector contra goteo
    • Válvula de solenoide para controlar el suministro de agua
    • Elementos calefactores con revestimiento de cuarzo
    • Carcasa de acero galvanizado en láminas, con revestimiento de polvo
  • Características:
    • Esterilización de los condensadores por vapor
    • Consumo económico de energía mediante la destilación del agua caliente de refrigeración
    • Ahorro de agua mediante corte automático de agua
    • Proceso de destilación visible debido a una pantalla frontal irrompible y fácilmente extraíble que no se empaña
    • Desgasificación de CO2 a través de la salida del condensador
    • Control electrónico de nivel durante todo el proceso de destilación
    • El control del nivel de agua de la caldera desconecta automáticamente la alimentación en caso de escasez de agua.
    • El detector electrónico de impurezas permite enjuagar y limpiar el evaporador mediante el cambio automático del agua.
    • Las opciones incluyen: Con interruptor de nivel externo para controlar el nivel de llenado de un depósito de almacenamiento independiente
  • Características técnicas:
    • Fase de conductividad 1: 25 °C, 2,2 μS/cm
    • Producción: 4 l/min
    • Potencia máx. del calentador: 3 kW
    • Consumo máx. de energía: 3 kW
    • Caudal de agua de refrigeración: 1,2 l/min
    • Presión máxima del agua de refrigeración: 7 bar
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 650 x 200 x 390 mm
    • Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 40 °C
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
Especificaciones
Conductividad A 25 °C 2,2 μS/cm
Incluye Interruptor de nivel externo
Tensión 230 V