Learn More
Lauda™ Destilador Puridest PD 4 D con enchufe europeo
Código de producto. 16617515
Cambiar vista
Click to view available options
Incluye:
Interruptor de nivel externo
Sin interruptor de nivel externo
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Incluye Tamaño de la unidad
16617515 Sin interruptor de nivel externo cada uno
16607525 Interruptor de nivel externo cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16617515 Proveedor Lauda™ N.º de proveedor L003021
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 08-02-2027
Destilador (totalmente automático) para destilación doble, adecuado tanto para montaje de sobremesa como en pared
  • Componentes y materiales:
    • Interruptor de alimentación con lámpara piloto para el control de ambas fases de destilación en la parte delantera de la unidad
    • Válvula fabricada con vidrio de borosilicato 3.3 con émbolo de PTFE para destilado individual
    • Salida con protector contra polvo fabricado con vidrio de borosilicato 3.3 para destilado doble
    • Condensador (bobina de refrigeración) de primera fase de acero inoxidable
    • Condensador (bobina de refrigeración) de segunda fase, incluido el deflector, fabricado con vidrio de borosilicato 3.3 DURAN™
    • Válvula de solenoide para controlar el suministro de agua
    • Resistencia y evaporador de acero inoxidable
    • Desconexión por nivel bajo de agua de doble acción a través de un interruptor flotante y un interruptor termostático de seguridad
    • Carcasa de acero galvanizado en láminas, con revestimiento de polvo
  • Características:
    • Consumo económico de energía mediante la destilación del agua caliente de refrigeración
    • Ahorro de agua mediante corte automático de agua
    • Se evitará el consumo innecesario de agua.
    • Evaporador fácilmente accesible para la limpieza
    • Desgasificación de CO2 a través de la salida del condensador
    • Vigilancia electrónica de la contaminación del destilador con tope de destilación e instrucción de limpieza visual
    • Control electrónico de nivel durante todo el proceso de destilación
    • Carcasa de doble pared
  • Características técnicas:
    • Fase de conductividad 1: 25 °C, 2,2 μS/cm
    • Fase de conductividad 2: 25 °C, 1,6 μS/cm
    • Producción: 4 l/min
    • Potencia máx. del calentador: 7 kW
    • Consumo máx. de energía: 7 kW
    • Caudal de agua de refrigeración: 2 l/min
    • Presión máxima del agua de refrigeración: 7 bar
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 550 x 280 x 570 mm
    • Intervalo de temperatura ambiente De 10 a 40 °C
    • Fuente de alimentación: 400 V, 3/N/PE; 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe (IEC 60309, 5 polos, CEE, rojo, 16 A)
Especificaciones
Conductividad A 25 °C 1,6 μS/cm
Incluye Sin interruptor de nivel externo
Tensión 400 V