Learn More
Aromático purgable para Gas.Ident.Mix 3 200 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 95-50-1, 541-73-1, 106-46-7, 71-43-2, 108-90-7, 100-41-4 |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentración | 1,2-diclorobenceno 200 μg/mL∣1,3-diclorobenceno 200 μg/mL∣1,4-diclorobenceno 200 μg/mL∣Benceno 200 μg/mL∣Clorobenceno 200 μg/mL∣Etilbenceno 200 μg/mL∣Metil terc-butil éter 200 μg/mL∣m-Xileno (1,3-dimetilbenceno) 200 μg/mL∣o-Xileno (1,2-dimetilbenceno) 200 μg/mL∣p-Xileno (1,4-dimetilbenceno) 200 μg/mL∣Tolueno 200 μg/mL |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Disolvente o matriz | Metanol |