Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON-XTRA™ Guantes de nitrilo en caja para laboratorio de ciencias de la vida
Código de producto. 17864881 Tienda Halyard Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17864881 Pequeño paquete de 100
17884881 XS paquete de 100
17854881 Medio paquete de 100
17844881 Grande paquete de 100
17874881 XL paquete de 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 17864881 Fournisseur HALYARD™ Code fournisseur LFS321SM
 Artículo restringido
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
PUREZERO™ La gama LIFE SCIENCE GLOVE contiene cinco guantes de nitrilo en tres niveles de protección y están diseñados para su uso en laboratorios, entornos de investigación y áreas limpias. El puño con cuentas permite colocarlo con facilidad y las puntas de los dedos texturizadas brindan agilidad táctil.
HALYARD™ PUREZERO™ Los guantes de nitrilo Life Science ofrecen comodidad y protección gracias a:
BARRIER PROTECCIÓN
  • Pruebas y estándares exhaustivos
  • Nivel de calidad aceptable promedio de la industria (1,0)
  • 3 niveles de protección codificados por colores con grosor creciente
  • Probado contra 57 sustancias químicas, hasta 14 medicamentos de quimioterapia y fentanilo.
  • No fabricado con látex de caucho natural, para protección contra alergias tipo IV.
SOSTENIBILIDAD
  • Nuestro Safeskin La planta de fabricación de guantes (Tailandia) utiliza un 92 % de energía renovable
  • Los dispensadores están fabricados con hasta un 85% de materiales reciclados y los estuches están fabricados con hasta un 100% de materiales reciclados.
  • El innovador SMARTPULL™ El dispensador 1 reduce el desperdicio total en un promedio del 38,2 % en comparación con un competidor líder
  • PUREZERO™ Los guantes Life Science se fabrican en una instalación que cumple con los requisitos de ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental
CONFIABILIDAD DEL SUMINISTRO
  • Entregado a través de nuestra cadena de suministro global integrada verticalmente
  • Respaldados por nuestros más de 20 años de experiencia en la fabricación de guantes de examen de nitrilo para el mercado industrial.
  • Trazabilidad de las materias primas hasta su fuente original
  • Fabricado en nuestra propia Safeskin Instalación en Tailandia
Spécification
Certificaciones/conformidad (Europa) CE 2797 EPI Categoría III según Reglamento (UE) 2016/425 CEE
Chemotherapeutic Rated 14 medicamentos de quimioterapia
Chlorinated No
Accelerator Free No
Aplicaciones bacteriológico
AQL 1
Color Verde
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Finger Thickness (English) 4,7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,5 mil
Palm Thickness (Metric) 0.09 cm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guante de exploración de nitrilo
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 4,7 mil
Grosor (métrico) 0.12 cm
FDA 510 (k) Sí
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Modelo LFS321SM
Serie LFS321
Resistencia a la tracción 38 MPa (objetivo)
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 30.5 cm
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.