Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ LIMON™ Guantes de nitrilo en caja para laboratorio de ciencias de la vida
Tienda Halyard ProductosDescripción
HALYARD™ PUREZERO™ Los guantes de nitrilo Life Science ofrecen comodidad y protección gracias a:
BARRIER PROTECCIÓN
- Pruebas y estándares exhaustivos
- Nivel de calidad aceptable promedio de la industria (1,0)
- 3 niveles de protección codificados por colores con grosor creciente
- Probado contra 57 sustancias químicas, hasta 14 medicamentos de quimioterapia y fentanilo.
- No fabricado con látex de caucho natural, para protección contra alergias tipo IV.
SOSTENIBILIDAD
- Nuestro Safeskin La planta de fabricación de guantes (Tailandia) utiliza un 92 % de energía renovable
- Los dispensadores están fabricados con hasta un 85% de materiales reciclados y los estuches están fabricados con hasta un 100% de materiales reciclados.
- El innovador SMARTPULL™ El dispensador 1 reduce el desperdicio total en un promedio del 38,2 % en comparación con un competidor líder
- PUREZERO™ Los guantes Life Science se fabrican en una instalación que cumple con los requisitos de ISO 14001:2015 - Sistema de Gestión Ambiental
CONFIABILIDAD DEL SUMINISTRO
- Entregado a través de nuestra cadena de suministro global integrada verticalmente
- Respaldados por nuestros más de 20 años de experiencia en la fabricación de guantes de examen de nitrilo para el mercado industrial.
- Trazabilidad de las materias primas hasta su fuente original
- Fabricado en nuestra propia Safeskin Instalación en Tailandia
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE 2797 EPI Categoría III según Reglamento (UE) 2016/425 CEE |
| Chemotherapeutic Rated | 14 medicamentos de quimioterapia |
| Chlorinated | No |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | bacteriológico |
| AQL | 1 |
| Color | Verde |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Punta de los dedos texturizada |
| Finger Thickness (English) | 4,7 mil |
| Mostrar más |