Descripción
La formulación sin acelerador de PUREZERO™ Los guantes de nitrilo no estériles para salas blancas son la solución. Reduce el riesgo de alergias e irritación de la piel asociadas con los productos químicos aceleradores en otros guantes de nitrilo.
- ES ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B Resistencia a la permeación química
- ES ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus
- ES ISO 374-5:2016/ Protección contra el riesgo de microorganismos
- ES ISO 374-2:2019/ Resistencia a la penetración
- ES ISO 374-4:2019/ Resistencia a la degradación
- ES ISO 21420:2020/ Requisito general para guantes
Especificaciones
Especificaciones
| Chlorinated | Sí |
| Cleanroom Class | Clase 100 (ISO 5) |
| Accelerator Free | Sí |
| AQL | 1 |
| Color | Blanco |
| Desechables | Un solo uso |
| Acabado exterior | Áspero |
| Finger Thickness (English) | 0,006 in |
| Finger Thickness (Metric) | 0.15 mm |
| Hand | Ambidiestro |
| Mostrar más |