Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ Guantes de nitrilo HG5 no estériles
GREENER_CHOICE
Código de producto. 17802858 Tienda Halyard Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17802858 XS paquete de 1000
17892848 Pequeño paquete de 1000
17872848 Medio paquete de 1000
17872858 Grande paquete de 1000
17852858 XL paquete de 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 17802858 Proveedor HALYARD™ N.º de proveedor CLN30512XS
Discount Lab Supplies
Usar código promocional 28170
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Guantes de nitrilo no estériles que brindan comodidad y protección gracias a su fórmula sin aceleradores, lo que reduce el riesgo de alergias e irritación de la piel asociadas con los productos químicos aceleradores en otros guantes de nitrilo. Protección de barrera eficaz contra salpicaduras de productos químicos, microorganismos y virus.
La formulación sin acelerador de PUREZERO™ Los guantes de nitrilo no estériles para salas blancas son la solución. Reduce el riesgo de alergias e irritación de la piel asociadas con los productos químicos aceleradores en otros guantes de nitrilo.
  • Color blanco
  • Cómodo de usar, permite a los trabajadores concentrarse en sus tareas delicadas en lugar de en sus guantes.
  • Diseñado para proteger a los trabajadores con una barrera de protección eficaz contra salpicaduras de productos químicos, microorganismos y virus.
  • Fabricado y envasado en nuestra ISO 9001 instalaciones en salas blancas de última generación y se recomiendan para ISO Salas limpias de clase 5 o superior y grado C/D.
  • Procesado limpio (lavado repetidamente con agua desionizada) para garantizar un control constante de partículas bajas.
  • Puede confiar en una calidad constante, con certificados de análisis (CoA), fácilmente accesibles en línea para cada lote de producción.
  • Nuestros guantes están certificados como EPI Categoría III según las siguientes normas:
    • ES ISO 374-1:2016+A1:2018/Tipo B Resistencia a la permeación química
    • ES ISO 374-5:2016 Protección contra microorganismos y virus
    • ES ISO 374-5:2016/ Protección contra el riesgo de microorganismos
    • ES ISO 374-2:2019/ Resistencia a la penetración
    • ES ISO 374-4:2019/ Resistencia a la degradación
    • ES ISO 21420:2020/ Requisito general para guantes
    Especificaciones
    Chlorinated Sí
    Cleanroom Class Clase 100 (ISO 5)
    Accelerator Free Sí
    AQL 1
    Color Blanco
    Desechables Un solo uso
    Acabado exterior Áspero
    Finger Thickness (English) 0,006 in
    Finger Thickness (Metric) 0.15 mm
    Hand Ambidiestro
    Latex Free Sí
    Material Nitrilo
    Palm Thickness (English) 0,005 in
    Palm Thickness (Metric) 0.13 mm
    En polvo sin polvo
    Tipo de producto Guantes para entornos controlados
    Tamaño XS
    Esterilidad No estéril
    Grosor (imperial) 0,004 in
    Grosor (métrico) 0.10 mm