Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ Guantes de nitrilo estériles blancos HG3
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Código de producto. 17394330 Tienda Halyard Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
10
6
6.5
7
7,5
8
8,5
9
Tamaño de la unidad:
200 pares
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17394330 7 200 pares
17374330 6 200 pares
17384330 6.5 200 pares
17304340 7,5 200 pares
17314340 8 200 pares
17324340 8,5 200 pares
17334340 9 200 pares
17364330 10 200 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 17394330 Proveedor HALYARD™ N.º de proveedor CLN323270
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes de gran calidad diseñados exactamente según los estándares necesarios para cumplir los requisitos de un entorno con control de la contaminación.
Un guante para sala limpia con un recuento de partículas y unos niveles de endotoxinas bajos garantizados debido a repetidos lavados en agua desionizada y a la cloración.
  • Sin níquel
  • Sin talco
  • Sin silicona
  • Sin látex ni ftalatos
  • Gran limpieza
  • Bajos niveles de endotoxinas
  • Formulados con CERO presencia de estos peligrosos aceleradores tradicionales: Azufre, tiuram, tiazoles, guanidina y carbamato (ZDEC o ZDBC)
  • Respaldado por una cadena de suministro integrada verticalmente
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certificaciones/conformidad (Europa) GMP grado A/B/C/D.
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Accelerator Free Sí
AQL 1
Color Blanco
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Parcialmente texturizado
Finger Thickness (English) 6 mil
Finger Thickness (Metric) 0,16 mm
Hand Específico
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 5 mil
Palm Thickness (Metric) 0,13 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para entornos controlados
Tamaño 7
Esterilidad Estéril
Grosor (imperial) 6 mil
Grosor (métrico) 0,16 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Modelo CLN323270
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 305 mm