Learn More
HALYARD™ PUREZERO™ Guantes de nitrilo azul claro HG3
BIOPHARMA
Código de producto. 17354340 Tienda Halyard Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 1500
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
17354340 Medio paquete de 1500
17384340 XS paquete de 1500
17364340 Pequeño paquete de 1500
17344340 Grande paquete de 1500
17374340 XL paquete de 1500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 17354340 Proveedor HALYARD™ N.º de proveedor CLN9031MD
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    511.70€
    425.02€ / paquete de 1500
    Ahorro 86.68€
    16% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Guantes de gran calidad diseñados exactamente según los estándares necesarios para cumplir los requisitos de un entorno con control de la contaminación.
  • Bajos recuentos de partículas y niveles de endotoxinas debido a lavados repetidos con agua desionizada y cloración.
  • Sin níquel
  • Sin talco
  • Sin silicona
  • Sin látex y sin ftalatos.
  • Gran limpieza
  • Bajos niveles de endotoxinas.
  • Formulados con CERO presencia de estos peligrosos aceleradores tradicionales: Azufre, tiuram, tiazoles, guanidina y carbamato (ZDEC o ZDBC)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 3, ISO 4, ISO 5, ISO 6, ISO 7
Certificaciones/conformidad (Europa) GMP grado A/B/C/D.
Chemotherapeutic Rated ASTM D6978
Chlorinated Sí
Cleanroom Class Clase 10 (ISO 4)
Accelerator Free Sí
AQL 1
Color Azul claro
Desechables Un solo uso
Acabado exterior Totalmente texturizados
Finger Thickness (English) 4 mil
Finger Thickness (Metric) 0,10 mm
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 3,1 mil
Palm Thickness (Metric) 0,08 mm
En polvo sin polvo
Tipo de producto Guantes para entornos controlados
Tamaño Medio
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 4 mil
Grosor (métrico) 0.10 mm
Manufacturing/QMS Audit Standards ISO 9001:2015, EN13485:2016
Longitud (imperial) 12 in
Longitud (métrico) 305 mm