Descripción
- Para su uso bajo cualquier tipo de guante de examen, como de látex, nitrilo o PVC
- Baja generación de pelusas, 100 % nailon denier 15
- Resistentes y lavables para su reutilización
- Peso básico: 21,5 g/par ± 10 %
- Grosor: 2 mm ± 10 %
- Resistividad de la superficie: 1 x 109 ± 10 % ohmios/cuadrado
Specifications
Specifications
| Coating Material | Sin revestimiento |
| Color | Blanco |
| Desechables | Reutilizables |
| Hand | Ambidiestro |
| Uso en laboratorio/sala limpia | Sí |
| Material | Nylon |
| Tamaño | Grande |
| Esterilidad | No estéril |
| Estilo de dedo | Medio |
| Para utilizar con (aplicación) | Prevención de alergias e irritaciones |
| Show More |