Learn More
PURUS™ Forros de guantes de nailon de dedo completo PureTouch
BIOPHARMA
Código de producto. 15978910 Tienda Purus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
20 pares
300 pares
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
15978910 Pequeño 20 pares
15797029 Pequeño 300 pares
15787029 Medio 300 pares
15968910 Medio 20 pares
15777029 Grande 300 pares
15958910 Grande 20 pares
15707039 XL 300 pares
15988910 XL 20 pares
15874084 2XL 300 pares
15998910 2XL 20 pares
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 15978910 Proveedor PURUS™ N.º de proveedor GLFFS
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Los forros de diseño ergonómico se han fabricado al 100 % en nailon de baja generación de pelusas para proporcionar comodidad y protección cuando se usa bajo guantes de PVC, látex o nitrilo.
  • Para su uso bajo cualquier tipo de guante de examen, como de látex, nitrilo o PVC
  • Baja generación de pelusas, 100 % nailon denier 15
  • Resistentes y lavables para su reutilización
  • Peso básico: 21,5 g/par ± 10 %
  • Grosor: 2 mm ± 10 %
  • Resistividad de la superficie: 1 x 109 ± 10 % ohmios/cuadrado
Especificaciones
Coating Material Sin revestimiento
Color Blanco
Desechables Reutilizables
Hand Ambidiestro
Uso en laboratorio/sala limpia Sí
Material Nylon
Tamaño Pequeño
Esterilidad No estéril
Estilo de dedo Completa
Para utilizar con (aplicación) Prevención de alergias e irritaciones
Estilo de puño de los guantes Tejido
Color hem. Verde
Yarn Weight 21,5 g