Learn More
Merck PureProteome™ Sistema de gránulos magnéticos de proteína G
Beschreibung
Benötigt
Gradilla Magna Grip™, de ocho pocillos (n.ºde referencia 20-400)
- Enlace 1,5 a 3,5 μg de IgG de conejo por μl de suspensión
- Más de 6 veces de la capacidad de unión de las gránulos magnéticos competitivos
- Eliminación total de tampones sin pérdida de muestra para una consistencia resultados
- Los gránulos se inmovilizan en segundos
- Opción económica
- Tamaño de partícula: 10 μm
- No recomendado para la inmunoprecipitación de cromatina (CHIP)
Ensayos de depleción de suero e inmunoprecipitación
Spezifikation
Spezifikation
| Propiedad de unión | De 2,5 a 3,5 μg/μl |
| Contenido y almacenamiento | De 2 °C a 8 °C |
| Tamaño de partículas | 10 μm |
| Cantidad | 10 mL |
| Para utilizar con (aplicación) | Depleción del suero, inmunoprecipitación |
| Tipo | Sistema de partículas magnéticas de proteína G |
A menos que se indique lo contrario en el catálogo u otra documentación de la empresa que acompaña al producto(s), nuestros productos están destinados únicamente a fines de investigación y no deben utilizarse para ningún otro fin, que incluye, pero no se limita a, usos comerciales no autorizados, usos diagnósticos in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación a seres humanos o animales.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.