Descripción
- Fabricado con un marco de policarbonato rígido que encierra pocillos de reacción de polipropileno.
- Disponible en estilos que se adaptan a los principales cicladores y son congelables (-80 °C)
- Elija entre capacidad de 96 o 384 pocillos
Especificaciones
Especificaciones
| Código de barras | Sin código de barras |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR 21 GMP |
| Formato | Estándar SBS |
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Envase | 10 placas/paquete, 10 paquetes/caja |
| Color | Transparente |
| Desechables | Un solo uso |
| Tipo de producto | Placa de PCR |
| Estilo de falda | Faldón completo |
| Mostrar más |