Learn More
Labcon Alfombrilla de sellado de silicona reutilizable PurePlus™
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Temperatura mínima: -80 °C
- 5 alfombrillas/paquete, 10 paquetes/caja
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Certificaciones/conformidad | Sin ARNasa/ADNasa, sin ATP, sin endotoxinas (pirógenos) |
| Material | Silicona recubierta de PTFE |
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 50/caja |
| N.° por paquete | 5/Paq. |
| Formato | Placa de 96 pocillos (cuadrados) |
| Condiciones de envío | RT |
| Mostrar más |