Learn More
Labcon™ Tiras de tubos para PCR PurePlus™ para Qiagen™ Rotorgene™
Código de producto. 17527946
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
0,1 mL
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
Código de producto. Volumen (métrico) unitSize
17527946 0,1 mL paquete de 250
1 options
Código de producto. 17527946 Proveedor Labcon™ N.º de proveedor 39205600009
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tiras de tubos para PCR adecuadas para Qiagen™ Rotorgene™.
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Congelable a -80 °C
  • Altura (métrico) 16,5 mm
Especificaciones
Volumen (métrico) 0,1 mL
Cantidad 250 tubos/paquete, 4 paquetes/caja
Esterilidad No estéril
Material Polipropileno
Anchura (métrico) 4,2 mm
Longitud (métrico) 17,7 mm
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave