Description
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógenos)
Specifications
Specifications
| matriz, red, conjunto | 8 x 12 |
| Color | Natural |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,1 mL |
| N.° de pocillos | 96 |
| N.º por caja | 100/caja |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Longitud (métrico) | 128,6 mm |
| Anchura (métrico) | 96,2 mm |
| Altura (métrico) | 16,6 mm |