Learn More
Labcon™ PurePlus™ Tapas para tiras de tubos de PCR en tiempo real ópticamente transparentes de 8 pocillos
Descripción
- Tapas de estilo plano para tiras de 8 pocillos
- ATP Libre de ARNasa/DNasa y endotoxinas (no pirógeno)
- Polipropileno USP Resina de clase VI
- Hecho en USA
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP |
| Color | Transparente |
| Volumen (métrico) | 0.2 mL |
| Cantidad | 125 tapones/bolsa, 10 bolsas/caja |
| Línea de productos | PurePlus |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Polipropileno |
| Sin ARNasa | Sí |
| Tipo de tapón | Tapón plano |
| N.° de pocillos | 8 pozos |
| Mostrar más |