Learn More
Labcon™ Placa de PCR de 384 pocillos PurePlus™ de 25 μl con faldón completo para termocicladores populares
Descripción
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Se puede congelar
Especificaciones
Especificaciones
| matriz, red, conjunto | 16 x 24 |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Transparente |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 25 μl |
| N.° de pocillos | 384 |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 100/caja |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Cantidad | 10 placas/paquete, 10 paquetes/caja |
| Mostrar más |