Learn More
Labcon™ Placas para PCR de 96 pocillos de 0,2 ml PurePlus™ con faldón medio para termocicladores en tiempo real
Descripción
- Blanco opaco
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Color | Blanco |
| Para utilizar con (equipo) | Termociclador en tiempo real |
| Estilo de falda | Medio |
| Material | Polipropileno |
| Volumen del pocillo (métrico) | 0,2 mL |
| N.° de pocillos | 96 |
| Esterilidad | No estéril |
| N.º por caja | 100/caja |
| N.° por paquete | 10/paq. |
| Mostrar más |