Learn More
Labcon Tiras de tubos para PCR PurePlus™ de 0,2 ml y 8 pocillos
Descripción
- Tiras de tubos para PCR con 8 pocillos para la mayoría de termocicladores
- Se adapta a la mayoría de termocicladores de 8 pocillos
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP |
| Color | Natural |
| Volumen (métrico) | 0,2 mL |
| Cantidad | 125 tiras/bolsa |
| Línea de productos | PurePlus |
| Esterilidad | No estéril |
| Material | Resina de polipropileno USP clase VI |
| Sin ADNasa | Sí |
| Sin ARNasa | Sí |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |